Läs mer
Sampling Systems™ Corer
Produktkod. 15829391 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Längd (metrisk):
230 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15829391 230 mm Varje
1 options
Produktkod. 15829391 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 7009A01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    862.00 SEK
    749.76 SEK / Paket med 1
    Save 112.24 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 15-12-2026
Sampling Systems™ Corer är lämplig för provtagning av vax, ost, fetter, pulver och granulat.
  • 316L rostfritt stål
  • Högkvalitativ ljus polsk finish
  • Sprickfri konstruktion
  • Tryck in det yttre röret i produkten
  • Använd tryckstången för att mata ut produktens kärna från det yttre röret
Specifikationer
Produkttyp Corer
Material Rostfritt stål (316L)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Ytterbotten 12 mm
Längd (metrisk) 230 mm