Läs mer
(-)-Corey Lactone Benzoat, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | (-)-Corey Lactone Benzoate |
| CAS | 39746-00-4 |
| Molekylformel | C15H16O5 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (3aR,4S,5R,6aS)-5-(Benzoyloxy)hexahydro-4-(hydroxymethyl)-2H-cyclopenta[b]furan-2-one, [3aR-(3aalpha,4alpha,5beta,6aalpha)]-5-(Benzoyloxy)hexahydro-4-(hydroxymethyl)-2H-cyclopenta[b]furan-2-one, PGX 4 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16O5/c16-8-11-10-6-14(17)19-12(10)7-13(11)20-15(18)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-13,16H,6-8H2/t10-,11-,12+,13-/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1[C@@H](C[C@@H]2OC(=O)C[C@H]12)OC(=O)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | [(3aR,4S,5R,6aS)-4-(hydroxymetyl)-2-oxo-3,3a,4,5,6,6a-hexahydrocyklopenta[b]furan-5-yl] bensoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 276.28 |
| Formel vikt | 276.0998 |