Läs mer
(-)-Corey lactone diol, MedChemExpress
Produktkod. 16449336
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16449336 100 mg
1 options
Produktkod. 16449336 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW008393
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
MedChemExpress (-)-Corey lactone diol is a reduced version of corey aldehyde. A building block in the chemical synthesis.
(-)-Corey lactone diol is a reduced version of corey aldehyde. A building block in the chemical synthesis.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-Corey lactone diol
CAS 32233-40-2
Färg White to Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H12O4
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (580.79 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC[C@@H]([C@H](O)C[C@]1([H])O2)[C@@]1([H])CC2=O
Molekylvikt (g/mol) 172.18
Formel vikt 172.18
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid