Läs mer
(-)-Corey Lactone Diol, TRC
Produktkod. 30356023
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30356023 250 mg
30349498 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30356023 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC694995250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32233-40-2
Molekylformel C8H12O4
Molekylvikt (g/mol) 172.18
Synonym (3aR,4S,5R,6aS)Hexahydro-5-hydroxy-4-(hydroxymethyl)-2H-cyclopenta[b]furan-2-one, [3aR-(3aalpha,4alpha,5beta,6aalpha)]Hexahydro-5-hydroxy-4-(hydroxymethyl)-2H-cyclopenta[b]furan-2-one
IUPAC-namn (3aR,4S,5R,6aS)-5-hydroxy-4-(hydroxymetyl)-3,3a,4,5,6,6a-hexahydrocyklopenta[b]furan-2-one
LEDER OC[C@H]1[C@H](O)C[C@@H]2OC(=O)C[C@H]12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-Corey Lactone Diol
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C8H12O4/c9-3-5-4-1-8(11)12-7(4)2-6(5)10/h4-7,9-10H,1-3H2/t4-,5-,6-,7+/m1/s1
Formel vikt 172.0736