Läs mer
(+)-Corey Lactone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+)-Corey Lactone |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20O5/c22-12-17-16-10-20(23)25-18(16)11-19(17)26-21(24)15-8-6-14(7-9-15)13-4-2-1-3-5-13/h1-9,16-19,22H,10-12H2/t16-,17-,18+,19-/m0/s1 |
| Formel vikt | 352.1311 |