Läs mer
Corilagin, TRC
Produktkod. 30364596
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30364596 10 mg
30349499 5 mg
30359520 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30364596 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC69540010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23094-69-1
Molekylformel C27 H22 O18
Molekylvikt (g/mol) 634.45
IUPAC-namn [(1S,19R,21S,22R,23R)-6,7,8,11,12,13,22,23-okthydroxy-3,16-dioxo-2,17,20-trioxatetracyklo[17.3.1.04,9.010,15]tricosa-4,6,8,10,12,14-hexaen-21-yl] 3,4,5-trihydroxybenzoat
LEDER O[C@@H]1[C@H]2COC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3c4c(O)c(O)c(O)cc4C(=O)O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC(=O)c5cc(O)c(O)c(O)c5)O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Corilagin
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C27H22O18/c28-9-1-6(2-10(29)16(9)32)24(39)45-27-22(38)23-19(35)13(43-27)5-42-25(40)7-3-11(30)17(33)20(36)14(7)15-8(26(41)44-23)4-12(31)18(34)21(15)37/h1-4,13,19,22-23,27-38H,5H2/t13-,19-,22-,23+,27+/m1/s1
Formel vikt 634.0806