Läs mer
Corin, MedChemExpress
Beskrivning
Corin is a dual inhibitor of histone lysine specific demethylase (LSD1) and histone deacetylase (HDAC), with a Ki(inact) of 110 nM for LSD1 and an IC50 of 147 nM for HDAC1.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Corin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1808113-09-8 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H28N4O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (233.36 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NC1=CC=C([C@H]2[C@H](N)C2)C=C1)CCCC3=CC=C(C(NC4=CC=CC=C4N)=O)C=C3 |
| Visa mer |