Läs mer
Julabo™ CORIO C-Series öppna värmebadcirkulatorer med rostfria badkar
BIOPHARMA
Produktkod. 15400562
Change view
Modell:
C-B13
C-B17
C-B19
C-B27
C-B5
Kapacitet (metrisk):
13 till 17 L
14 till 19 L
17 till 27 L
3,5 till 5 L
9 till 13 L
Mått (L x B x H):
38 x 23 x 41 cm
40 x 38 x 42 cm
40 x 38 x 47 cm
58 x 38 x 42 cm
58 x 38 x 47 cm
Mått (LxBxH) Inredning:
15 x 15 x 15 cm (användbar badöppning)
18 x 30 x 15 cm (användbar badöppning)
18 x 30 x 20 cm (användbar badöppning)
35 x 30 x 20 cm (användbar badöppning)
35 x 35 x 15 cm (användbar badöppning)
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Kapacitet (metrisk) Mått (L x B x H) Mått (LxBxH) Inredning unitSize
15400562 C-B5 3,5 till 5 L 38 x 23 x 41 cm 15 x 15 x 15 cm (användbar badöppning) Varje
15420562 C-B13 9 till 13 L 40 x 38 x 42 cm 18 x 30 x 15 cm (användbar badöppning) Varje
15450562 C-B17 13 till 17 L 40 x 38 x 47 cm 18 x 30 x 20 cm (användbar badöppning) Varje
15460562 C-B19 14 till 19 L 58 x 38 x 42 cm 35 x 35 x 15 cm (användbar badöppning) Varje
15490562 C-B27 17 till 27 L 58 x 38 x 47 cm 35 x 30 x 20 cm (användbar badöppning) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15400562 Leverantör Julabo™ Leverantörsnummer 9011405
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CORIO C-seriens öppna värmebadscirkulatorer med bad i rostfritt stål är designade för interna applikationer i cirkulationsbadet. Cirkulatorn kan tas bort för enkel rengöring av badet och en mängd olika tillbehör finns tillgängliga.
  • Ljus, vit, lättläst display
  • Lättmanövrerade frontkontroller
  • Låg vätskenivå för tidig varning
  • Integrerad avloppsskruv (förutom C-B5)
  • Integrerad timer
  • PID1 och ACC-kontroller
  • Mycket tyst
Specifikationer
Beskrivning Cirkulationskapacitet Flödeshastighet: 6 L/min., Cirkulationskapacitet Tryck: 0,1 bar
Kapacitet (metrisk) 3,5 till 5 L
Flödeshastighet 6 l/min.
Temperaturområde 20 °C till 100 °C (fungerar)
Typ Värmecirkulator med öppet bad
För användning med (applikation) Interna applikationer vid arbetstemperaturer från +20 till +100 °C
Värmekapacitet 2 kW
Max. Tryck 0,1 bar
Modell C-B5
Temperaturstabilitet ±0,03 °C
Mått (L x B x H) 38 x 23 x 41 cm
Mått (LxBxH) Inredning 15 x 15 x 15 cm (användbar badöppning)