Läs mer
Julabo™ CORIO C-Series öppna värmebadscirkulatorer med transparenta polykarbonatbad
BIOPHARMA
Produktkod. 15490552
Change view
Modell:
C-BT19
C-BT27
C-BT5
C-BT9
Kapacitet (metrisk):
14 till 19 L
20 till 27 L
3,5 till 5 L
6 till 9 L
Mått (L x B x H):
38 x 23 x 38 cm
38 x 32 x 38 cm
58 x 38 x 38 cm
58 x 38 x 43 cm
Mått (LxBxH) Inredning:
15 x 15 x 15 cm (användbar badöppning)
15 x 23 x 15 cm (användbar badöppning)
35 x 30 x 15 cm (användbar badöppning)
35 x 30 x 20 cm (användbar badöppning)
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Kapacitet (metrisk) Mått (L x B x H) Mått (LxBxH) Inredning unitSize
15490552 C-BT27 20 till 27 L 58 x 38 x 43 cm 35 x 30 x 20 cm (användbar badöppning) Varje
15410552 C-BT5 3,5 till 5 L 38 x 23 x 38 cm 15 x 15 x 15 cm (användbar badöppning) Varje
15430552 C-BT9 6 till 9 L 38 x 32 x 38 cm 15 x 23 x 15 cm (användbar badöppning) Varje
15470552 C-BT19 14 till 19 L 58 x 38 x 38 cm 35 x 30 x 15 cm (användbar badöppning) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15490552 Leverantör Julabo™ Leverantörsnummer 9011327
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CORIO C-Series öppna värmebadscirkulatorer med transparent polykarbonatbad är designade för interna applikationer i cirkulationsbadet. Cirkulatorn kan tas bort för enkel rengöring av badet och en mängd olika tillbehör finns tillgängliga.
  • Ljus, vit, lättläst display
  • Lättmanövrerade frontkontroller
  • Låg vätskenivå för tidig varning
  • Integrerad avloppsskruv (förutom C-BT5)
  • Integrerad timer
  • PID1 och ACC-kontroller
  • Mycket tyst
Specifikationer
Beskrivning Cirkulationskapacitet Flödeshastighet: 6 L/min., Cirkulationskapacitet Tryck: 0,1 bar
Kapacitet (metrisk) 20 till 27 L
Flödeshastighet 6 l/min.
Temperaturområde 20 °C till 100 °C (fungerar)
Typ Värmecirkulator med öppet bad
För användning med (applikation) Interna applikationer vid arbetstemperaturer från +20 till +100 °C
Värmekapacitet 2 kW
Max. Tryck 0,1 bar
Modell C-BT27
Temperaturstabilitet ±0,03 °C
Mått (L x B x H) 58 x 38 x 43 cm
Mått (LxBxH) Inredning 35 x 30 x 20 cm (användbar badöppning)