Läs mer
Julabo™ CORIO CD-serien värmecirkulatorer med isolerade rostfria badkar
Modell:
CD-BC12
CD-BC26
CD-BC4
Kapacitet (metrisk):
19 till 26 L
3 till 4,5 L
8,5 till 12 L
Mått (L x B x H):
41 x 23 x 42 cm
49 x 33 x 47 cm
62 x 39 x 48 cm
Mått (LxBxH) Inredning:
15 x 13 x 15 cm (användbar badöppning)
15 x 22 x 20 cm (användbar badöppning)
35 x 26 x 20 cm (användbar badöppning)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Ljus, vit, lättläst display
- Lättmanövrerade frontkontroller
- Enkel växling mellan intern och extern cirkulation
- Låg vätskenivå för tidig varning
- Tanken inkluderar badlock och avloppskran
- Integrerad pumpanslutning (1 x M16)
- Integrerad timer
- PID1 och ACC-kontroller
- Mycket tyst
Specifikationer
Specifikationer
| Omgivningstemperatur | 5 till 40° C |
| Beskrivning | Cirkulationskapacitet Flödeshastighet: 15 L/min., Cirkulationskapacitet Tryck: 0,35 bar |
| Kapacitet (metrisk) | 3 till 4,5 L |
| Flödeshastighet | 15 l/min. |
| Temperaturområde | 20 °C till 150 °C (fungerar) |
| Typ | Uppvärmning Cirkulationsbad |
| Visa | LED |
| För användning med (applikation) | Interna och externa applikationer vid arbetstemperaturer från +20 C °till +150 °C |
| Värmekapacitet | 2 kW |
| Inkluderar | Badkarslock och avloppskran |
| Visa mer |