Läs mer
Julabo™ CORIO CD-serien värmecirkulatorer med öppna badkar i rostfritt stål och pumpanslutningar
BIOPHARMA
Produktkod. 15450572
Change view
Modell:
CD-B17
CD-B39
CD-B5
Kapacitet (metrisk):
13 till 17 L
3,5 till 5 L
35 till 41 L
Mått (L x B x H):
34 x 54 x 57 cm
38 x 23 x 41 cm
40 x 38 x 47 cm
Mått (LxBxH) Inredning:
15 x 15 x 15 cm (Badrumsöppning)
18 x 30 x 20 cm (Badrumsöppning)
30 x 33 x 30 cm (Badrumsöppning)
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Kapacitet (metrisk) Mått (L x B x H) Mått (LxBxH) Inredning Förpackningsstorlek
15450572 CD-B5 3,5 till 5 L 38 x 23 x 41 cm 15 x 15 x 15 cm (Badrumsöppning) Varje
15470572 CD-B17 13 till 17 L 40 x 38 x 47 cm 18 x 30 x 20 cm (Badrumsöppning) Varje
15430582 CD-B39 35 till 41 L 34 x 54 x 57 cm 30 x 33 x 30 cm (Badrumsöppning) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15450572 Leverantör Julabo™ Leverantörsnummer 9012405
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CORIO CD-serien värmecirkulatorer med öppna badkar i rostfritt stål och pumpanslutningar är främst designade för intern temperaturkontroll direkt i badet, men externa slutna system kan anslutas via de integrerade pumpanslutningarna.
  • Ljus, vit, lättläst display
  • Lättmanövrerade frontkontroller
  • Enkel växling mellan intern och extern cirkulation
  • Låg vätskenivå för tidig varning
  • Integrerad avloppsskruv (förutom CD-B5)
  • Integrerad pumpanslutning (1 x M16)
  • Integrerad timer
  • PID1 och ACC-kontroller
  • Mycket tyst
Specifikationer
Beskrivning Cirkulationskapacitet Flödeshastighet: 15 L/min., Cirkulationskapacitet Tryck: 0,35 bar
Kapacitet (metrisk) 3,5 till 5 L
Flödeshastighet 15 l/min.
Temperaturområde 20 °C till 150 °C (fungerar)
Typ Värmecirkulator med öppet bad
För användning med (applikation) Interna och externa applikationer vid arbetstemperaturer upp till +150 °C
Värmekapacitet 2 kW
Max. Tryck 0,35 bar
Modell CD-B5
Temperaturstabilitet ±0,03 °C
Mått (L x B x H) 38 x 23 x 41 cm
Mått (LxBxH) Inredning 15 x 15 x 15 cm (Badrumsöppning)