Läs mer
Julabo™ CORIO CD-serien värmecirkulatorer med öppna badkar i rostfritt stål och pumpanslutningar
BIOPHARMA
Produktkod. p-200055710
Modell:
CD-B17
CD-B39
CD-B5
Kapacitet (metrisk):
13 till 17 L
3,5 till 5 L
35 till 41 L
Mått (L x B x H):
34 x 54 x 57 cm
38 x 23 x 41 cm
40 x 38 x 47 cm
Mått (LxBxH) Inredning:
15 x 15 x 15 cm (användbar badöppning)
18 x 30 x 20 cm (användbar badöppning)
30 x 33 x 30 cm (användbar badöppning)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15450572
Brand: Julabo™ 9012405
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
CORIO CD-serien värmecirkulatorer med öppna badkar i rostfritt stål och pumpanslutningar är främst designade för intern temperaturkontroll direkt i badet, men externa slutna system kan anslutas via de integrerade pumpanslutningarna.
  • Ljus, vit, lättläst display
  • Lättmanövrerade frontkontroller
  • Enkel växling mellan intern och extern cirkulation
  • Låg vätskenivå för tidig varning
  • Integrerad avloppsskruv (förutom CD-B5)
  • Integrerad pumpanslutning (1 x M16)
  • Integrerad timer
  • PID1 och ACC-kontroller
  • Mycket tyst
Specifikationer
Beskrivning Cirkulationskapacitet Flödeshastighet: 15 L/min., Cirkulationskapacitet Tryck: 0,35 bar
Kapacitet (metrisk) 3,5 till 5 L
Flödeshastighet 15 l/min.
Temperaturområde 20 °C till 150 °C (fungerar)
Typ Värmecirkulator med öppet bad
För användning med (applikation) Interna och externa applikationer vid arbetstemperaturer upp till +150 °C
Värmekapacitet 2 kW
Max. Tryck 0,35 bar
Modell CD-B5
Temperaturstabilitet ±0,03 °C
Mått (L x B x H) 38 x 23 x 41 cm
Mått (LxBxH) Inredning 15 x 15 x 15 cm (användbar badöppning)