Learn More
Julabo™ CORIO CD-serien värmecirkulatorer med öppna, transparenta polykarbonat/akrylbadkar och pumpanslutningar
BIOPHARMA
Product Code. 15420572
Change view
Click to view available options
Modell:
CD-BT19
CD-BT27
Kapacitet (metrisk):
14 till 19 L
20 till 27 L
Mått (L x B x H):
58 x 38 x 38 cm
58 x 38 x 43 cm
Mått (LxBxH) Inredning:
35 x 30 x 15 cm (användbar badöppning)
35 x 30 x 20 cm (användbar badöppning)
Unit Size:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Modell Kapacitet (metrisk) Mått (L x B x H) Mått (LxBxH) Inredning unitSize
15420572 CD-BT19 14 till 19 L 58 x 38 x 38 cm 35 x 30 x 15 cm (användbar badöppning) Varje
15430572 CD-BT27 20 till 27 L 58 x 38 x 43 cm 35 x 30 x 20 cm (användbar badöppning) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15420572 Supplier Julabo™ Supplier No. 9012319
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CORIO Uppvärmningscirkulatorer i CD-serien med öppna, transparenta polykarbonat/akrylbad och pumpanslutningar är främst designade för intern temperaturkontroll direkt i badet, men externa slutna system kan anslutas via de integrerade pumpanslutningarna.
  • Ljus, vit, lättläst display
  • Lättmanövrerade frontkontroller
  • Enkel växling mellan intern och extern cirkulation
  • Låg vätskenivå för tidig varning
  • Klass III (FL) enligt DIN 12876-1
  • Integrerad pumpanslutning (1 x M16)
  • Integrerad timer
  • PID1 och ACC-kontroller
  • Mycket tyst
Specifications
Beskrivning Cirkulationskapacitet Flödeshastighet: 15 L/min., Cirkulationskapacitet Tryck: 0,35 bar
Kapacitet (metrisk) 14 till 19 L
Flödeshastighet 15 l/min.
Temperaturområde 20 °C till 100 °C (fungerar)
Typ Värmecirkulator med öppet bad
För användning med (applikation) Interna och externa applikationer vid arbetstemperaturer från +20 C °till +100 °C
Värmekapacitet 2 kW
Max. Tryck 0,35 bar
Modell CD-BT19
Temperaturstabilitet ±0,03 °C
Mått (L x B x H) 58 x 38 x 38 cm
Mått (LxBxH) Inredning 35 x 30 x 15 cm (användbar badöppning)