Läs mer
Julabo™ CORIO CD-serien värmecirkulatorer med öppna, transparenta polykarbonat/akrylbadkar och pumpanslutningar
Beskrivning
- Ljus, vit, lättläst display
- Lättmanövrerade frontkontroller
- Enkel växling mellan intern och extern cirkulation
- Låg vätskenivå för tidig varning
- Klass III (FL) enligt DIN 12876-1
- Integrerad pumpanslutning (1 x M16)
- Integrerad timer
- PID1 och ACC-kontroller
- Mycket tyst
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Cirkulationskapacitet Flödeshastighet: 15 L/min., Cirkulationskapacitet Tryck: 0,35 bar |
| Kapacitet (metrisk) | 20 till 27 L |
| Flödeshastighet | 15 l/min. |
| Temperaturområde | 20 °C till 100 °C (fungerar) |
| Typ | Värmecirkulator med öppet bad |
| För användning med (applikation) | Interna och externa applikationer vid arbetstemperaturer från +20 C °till +100 °C |
| Värmekapacitet | 2 kW |
| Max. Tryck | 0,35 bar |
| Modell | CD-BT27 |
| Temperaturstabilitet | ±0,03 °C |
| Visa mer |