Läs mer
JULABO™ CORIO™ CP-1000F kyl-/värmecirkulator
Produktkod. 16419349
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 till 7,5 L
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
16419349 5 till 7,5 L
1 options
Produktkod. 16419349 Leverantör JULABO™ Leverantörsnummer 9013707
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kylcirkulatorer har förbättrad pumpprestanda för enkla temperaturkontrolluppgifter upp till 200 °C.
  • Modeller för interna och externa applikationer
  • Ljus, vit, lättläst display
  • Mycket tyst
  • Enkelt att växla mellan intern och extern cirkulation
  • Externa pumpanslutningar
  • Kraftfull och steglöst justerbar tryckpump
  • USB förbindelse
  • RS232-gränssnitt för onlinekommunikation
  • Utrymmesbesparande kylslingadesign ger mer användbart utrymme i badkaret
  • Badlock och dräneringsventil ingår
  • Avtagbart ventilationsgaller
  • Kylenhet utan sidoventiler
  • Klass III (FL) enligt DIN 12876-1
Specifikationer
Omgivningstemperatur 5 till 40 °C
Controllertyp PID1
Kapacitet (metrisk) 5 till 7,5 L
Kylkapacitet 1 kW vid 20 °C
Flödeshastighet 8 till 27 l/min.
Temperaturområde -50 °C till +200 °C
Visa LED
Extern cirkulation Ja
Värmekapacitet 2 kW
Inkluderar 2 hullingar för rör 8 och 12 mm ID. (Pumpanslutningar M16x1 hane)
Pumpkapacitet 0,1 till 0,7 bar
Kylmedel R449A
Temperaturstabilitet ±0,03 °C
Timer Ja
USB-anslutningar Ja
Viskositet Max. 50 cST
Mått (D x B x H) Inredning 18 x 13 x 15 cm
Mått (L x B x H) 49 x 42 x 70 cm
Vikt (metrisk) 51.5 kg