Läs mer
Julabo™ CORIO CP-449F kyl-/värmecirkulator med naturligt köldmedium
Beskrivning
- Lämplig för applikationer med ett temperaturområde upp till +200 °C
- Förbättrad pumpprestanda säkerställer lämplighet för enkla temperaturkontrolluppgifter i kombination med externa applikationer
- Exceptionellt stor badvolym gör enheten idealisk för att exakt temperera större eller en mängd olika prover i badet
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 21 till 30 L |
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Kommunikationer | USB, RS232 |
| Kylkapacitet | 440 W |
| Flödeshastighet | 8 till 27 l/min. |
| Pumptyp | Centrifugal |
| Temperaturområde | -32 °C till +200 °C |
| Typ | Cirkulator |
| Elektriska krav | 230 V, 50 Hz |