Läs mer
JULABO CORIO CP-800F kyl-/värmecirkulator med naturliga köldmedier
Beskrivning
- Den optimerade designen av badtanken och kylslingan gör badet mer rymligt och användarvänligt för operatören.
- Ventilationsöppningar och anslutningar finns på fram- och baksidan, vilket gör att flera enheter kan placeras bredvid varandra för att spara utrymme.
- Modeller för interna och externa applikationer
- Ljus, vit, lättläst display
- Mycket tyst
- Kraftfull och steglöst justerbar tryckpump
- USB förbindelse
- RS232-gränssnitt för onlinekommunikation
- Badlock och dräneringsventil ingår
- Avtagbart ventilationsgaller
- Kylenhet utan sidoventiler
- Klass III (FL) enligt DIN 12876-1
- Enkelt att växla mellan intern och extern cirkulation
- Integrerad pumpanslutning M16 x1
- Utrymmesbesparande kylslingadesign ger mer användbart utrymme i badkaret
- Tidig varningssystem för låg vätskenivå
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5 till 7,5 L |
| Kommunikationer | RS232, USB |
| Kylkapacitet | 0,84kW vid 20 °C |
| Flödeshastighet | 8 till 27 l/min. |
| Pumptyp | Nedsänkningspump |
| Temperaturområde | -40 °C till +200 °C |
| Typ | Cirkulator |
| Elektriska krav | 200/230 V 50/60 Hz |