Läs mer
JULABO™ CORIO™ CP-BC4 Värmecirkulator
Produktkod. 16429339
Change view
Kapacitet (metrisk):
3 till 4,5 L
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
16429339 3 till 4,5 L
1 options
Produktkod. 16429339 Leverantör JULABO™ Leverantörsnummer 9013504
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
CORIO™ Cirkulatorn kan utrustas med en valfri pumpsats för temperaturreglering av externa applikationer.
  • Modeller för interna och externa applikationer
  • Ljus, vit, lättläst display
  • Mycket tyst
  • Enkelt att växla mellan intern och extern cirkulation
  • Kraftfull och steglöst justerbar tryckpump
  • USB förbindelse
  • RS232-gränssnitt för onlinekommunikation
  • Högkvalitativa badtankar i rostfritt stål med badlock och avloppskran
  • Integrerad pumpanslutning M16 x 1
  • Integrerad kylslinga för motkylning
  • Exakt temperaturkontroll
Specifikationer
Omgivningstemperatur 5 till 40 °C
Controllertyp PID1
Kapacitet (metrisk) 3 till 4,5 L
Flödeshastighet 8 till 27 l/min.
Temperaturområde 20 °C till 200 °C
Visa LED
Extern cirkulation Ja
Värmekapacitet 2 kW
Inkluderar 2 hullingar för rör 8 och 12 mm ID. (Pumpanslutningar M16x1 hane)
Pumpkapacitet 0,1 till 0,7 bar
Temperaturstabilitet ±0,02 °C
Timer Ja
USB-anslutningar Ja
Viskositet Max. 50 cST
Mått (D x B x H) Inredning 13 x 15 x 15 cm
Mått (L x B x H) 41 x 23 x 42 cm
Vikt (metrisk) 8.5 kg