Läs mer
JULABO™ CORIO™ CP Heating Immersion cirkulator
Produktkod. 16419339
Change view
Flödeshastighet:
8 till 27 l/min.
Produktkod. Flödeshastighet
16419339 8 till 27 l/min.
1 options
Produktkod. 16419339 Leverantör JULABO™ Leverantörsnummer 9013000
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
CORIO™ Cirkulatorn kan utrustas med en valfri pumpsats för temperaturreglering av externa applikationer.
  • Exakt temperaturkontroll
  • För interna och externa applikationer
  • För badkar med max. fyllnadsvolym på 50 L
  • Nedsänkningsdjup: 7,5 till 16,5 cm
  • Ljus, vit, lättläst display
  • Alla produkter har användarvänlig, intuitiv drift
  • Enkel pumpväxling mellan intern och extern cirkulation
  • Kraftfull och steglöst justerbar tryckpump
  • USB förbindelse
  • RS232-gränssnitt för onlinekommunikation
  • Klass III (FL) enligt DIN 12876-1
Specifikationer
Omgivningstemperatur 5 till 40 °C
Controllertyp PID1
Flödeshastighet 8 till 27 l/min.
Temperaturområde 20 °C till 200 °C
Visa LED
Extern cirkulation Ja
Värmekapacitet 2 kW
Pumpkapacitet 0,1 till 0,7 bar
Temperaturstabilitet ±0,02 °C
Timer Ja
USB-anslutningar Ja
Viskositet Max. 50 cST
Mått (L x B x H) 16 x 13.2 x 36.2 cm
Vikt (metrisk) 2.5 kg