Läs mer
JULABO™ CORIO™ Värmecirkulator med öppet bad
Beskrivning
- Modeller för interna och externa applikationer
- Ljus, vit, lättläst display
- Mycket tyst
- Enkel pumpväxling mellan intern och extern cirkulation
- USB förbindelse
- Högkvalitativa badkar tillverkade av rostfritt stål
- Integrerad avtappningsskruv
Specifikationer
Specifikationer
| Omgivningstemperatur | 5 till 40 °C |
| Beskrivning | Värmecirkulator |
| Kapacitet (metrisk) | 14 till 19 L |
| Flödeshastighet | 15 l/min. |
| Temperaturområde | 20 °C till 150 °C |
| Typ | Värmecirkulator med öppet bad |
| Visa | LED |
| Värmekapacitet | 2 kW |
| Inkluderar | 2 hullingförsedda kopplingar lämpliga för slangar med innerdiameter 8 och 12 mm (pumpanslutningar M16x1 hane) |
| Material | Rostfritt stål |
| Visa mer |