Läs mer
JULABO™ CORIO™ Värmecirkulator med öppet bad
BIOPHARMA
Produktkod. p-7162855
Kapacitet (metrisk):
14 till 19 L
17 till 27 L
26 till 39 L
9 till 13 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15460572
Brand: JULABO™ 9012413
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tyst öppen värmebadscirkulator med högkvalitativa pumpanslutningar och rostfria badtankar.
  • Modeller för interna och externa applikationer
  • Ljus, vit, lättläst display
  • Mycket tyst
  • Enkel pumpväxling mellan intern och extern cirkulation
  • USB förbindelse
  • Högkvalitativa badkar tillverkade av rostfritt stål
  • Integrerad avtappningsskruv
Specifikationer
Omgivningstemperatur 5 till 40 °C
Beskrivning Värmecirkulator
Kapacitet (metrisk) 9 till 13 L
Flödeshastighet 15 l/min.
Temperaturområde 20 °C till 150 °C
Typ Värmecirkulator med öppet bad
Visa LED
Värmekapacitet 2 kW
Inkluderar 2 hullingförsedda kopplingar lämpliga för slangar med innerdiameter 8 och 12 mm (pumpanslutningar M16x1 hane)
Material Rostfritt stål
Max. Tryck 0,35 bar
Modell CORIO CD-B13
Temperaturstabilitet ±0,03 °C
Mått (D x B x H) Inredning 30 x 18 x 15 cm
Mått (L x B x H) 40 x 38 x 42 cm
Vikt (metrisk) 9.1 kg