Läs mer
JULABO™ CORIO™ Kyl-/värmecirkulator
Produktkod. 15420592
Change view
Mått (L x B x H):
39 x 23 x 65 cm
41 x 44 x 41 cm
42 x 24 x 66 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
15420592 41 x 44 x 41 cm Varje
15410592 39 x 23 x 65 cm Varje
15430592 42 x 24 x 66 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15420592 Leverantör JULABO™ Leverantörsnummer 9012702
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Tyst kyl-/värmecirkulator med bra pris/prestanda-förhållande. Idealisk för alla standarduppgifter i laboratorier och inom industrin.
  • Modeller för interna och externa applikationer
  • Ljus, vit, lättläst display
  • Mycket tyst
  • Enkel pumpbyte (intern och extern cirkulation)
  • Externa pumpanslutningar (M16x1)
  • USB-anslutning
  • Utrymmesbesparande kylslingadesign ger mer användbart utrymme i badkaret
  • Badlock och dräneringsventil ingår
  • Avtagbart ventilationsgaller
  • Kylenhet utan sidoventiler
  • Klass III (FL) enligt DIN 12876-1
Specifikationer
Omgivningstemperatur 5 till 40° C
Beskrivning Kyld - Värmecirkulator
Kapacitet (metrisk) 3 till 4 l
Kylkapacitet 0,22 kW vid 20 °C
Flödeshastighet 15 l/min.
Temperaturområde -20 °C till 150 °C
Typ Kyld - Värmecirkulator
Visa LED
Värmekapacitet 2 kW
Inkluderar 2 hullingförsedda kopplingar lämpliga för slangar med innerdiameter 8 och 12 mm (pumpanslutningar M16x1 hane)
Material Rostfritt stål
Max. Tryck 0,35 bar
Modell CORIO CD-201F
Temperaturstabilitet ±0,03 °C
Mått (L x B x H) 41 x 44 x 41 cm
Vikt (metrisk) 26 kg