Läs mer
Fisherbrand™ Korkborr
Produktkod. 12902580 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
6,25 mm
7,5 mm
8,75 mm
10 mm
11,25 mm
12,5 mm
13,75 mm
17,50 mm
26,25 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
12902580 6,25 mm Varje
12900896 11,25 mm Varje
12990886 10 mm -
12960896 26,25 mm Varje
12910896 12,5 mm Varje
12980886 8,75 mm Varje
12970886 7,5 mm Varje
13451900 17,50 mm Varje
15147472 13,75 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 12902580
Beräknad leverans: 20-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av mässing och nickelpläterad.
  • Levereras komplett med tryckstång för att rensa borrar
  • Alla storlekar är 100 mm långa
  • Rörväggtjocklek på 0,45 mm
Specifikationer
Produkttyp Korkborr
Diameter (metrisk) Yttre 6,25 mm
Material Nickelpläterad mässing