Läs mer
R&L Enterprises™ Korkborrslipare
Produktkod. 12883952 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Varje
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12883952 1 Varje Varje
1 options
Produktkod. 12883952
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 03-03-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håller korkborrarna vassa och effektiva att använda. R&L Enterprises™ Korkborrslipare är för korkborrar från 4 till 27 mm.
  • Med metallhandtag
  • Metallkon med ledat skärblad i spår
Specifikationer
Produkttyp Korkborrskärsare
För användning med (applikation) För 4 till 27 mm dia. Borrar
Kvantitet 1 Varje