Läs mer
Chroma Gesellschaft™ Korkborrar
Produktkod. 12853952 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Material:
Mässing
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
12853952 Mässing Varje
1 options
Produktkod. 12853952
Beräknad leverans: 16-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Borrar effektivt och rent hål i kork. Chroma Gesellschaft™ Korkborrar har ett skärrör monterat med säkerhetsunderfläns i format handtag.
  • Med stång för att rensa hål
  • Tillverkad av mässing
  • Storlekar numrerade i följd från 1 och uppåt i varje set
Specifikationer
Produkttyp Korkborr
Material Mässing
För användning med (applikation) För borrhål i kork.
Diameter (metrisk) 4 till 10 mm