Läs mer
Usbeck Laborgeraete™ Korkringar
Product Code. 10595482
Click to view available options
Diameter (metrisk) Yttre:
80 mm
110 mm
140 mm
170 mm
Diameter (metrisk) Inre:
30 mm
60 mm
90 mm
120 mm
Vikt (metrisk):
30 g
50 g
60 g
90 g
Product Code. 10595482
Brand: Usbeck Laborgeraete™ 5673
Only null left
Add to basket
Add to basket
Stödflaskor med Usbeck Laborgaraete™ Korkringar av komprimerad kork. Ringarna dämpar laboratorieglas och håller föremålen upprätt.
  • Höjd: 30mm
  • Passar en mängd olika kolvstorlekar
  • 1 förpackning
Specifications
Material Komprimerad kork
Höjd (metrisk) 30 mm
Diameter (metrisk) Inre 90 mm
Diameter (metrisk) Yttre 140 mm
Håller Kolvar upp till 500 till 1000 ml
Produkttyp Kork Ring
Form Rund
Kvantitet 1 st
Vikt (metrisk) 60 g