Läs mer
Usbeck Laborgeraete™ Korkringar
Produktkod. 10649521
Diameter (metrisk) Yttre:
80 mm
110 mm
140 mm
170 mm
Diameter (metrisk) Inre:
30 mm
60 mm
90 mm
120 mm
Vikt (metrisk):
30 g
50 g
60 g
90 g
Produktkod. 10649521
Brand: Usbeck Laborgeraete™ 5672
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stödflaskor med Usbeck Laborgaraete™ Korkringar av komprimerad kork. Ringarna dämpar laboratorieglas och håller föremålen upprätt.
  • Höjd: 30mm
  • Passar en mängd olika kolvstorlekar
  • 1 förpackning
Specifikationer
Material Komprimerad kork
Höjd (metrisk) 30 mm
Diameter (metrisk) Inre 60 mm
Diameter (metrisk) Yttre 110 mm
Håller Kolvar upp till 250 till 500 ml
Produkttyp Kork Ring
Form Rund
Kvantitet 1 st
Vikt (metrisk) 50 g