Läs mer
Usbeck Laborgeraete™ Korkringar
Produktkod. p-8000488
Diameter (metrisk) Yttre:
80 mm
110 mm
140 mm
170 mm
Diameter (metrisk) Inre:
30 mm
60 mm
90 mm
120 mm
Vikt (metrisk):
30 g
50 g
60 g
90 g
Produktkod. 10085471
Brand: Usbeck Laborgeraete™ 5671
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stödflaskor med Usbeck Laborgaraete™ Korkringar av komprimerad kork. Ringarna dämpar laboratorieglas och håller föremålen upprätt.
  • Höjd: 30mm
  • Passar en mängd olika kolvstorlekar
  • 1 förpackning
Specifikationer
Material Komprimerad kork
Höjd (metrisk) 30 mm
Diameter (metrisk) Inre 30 mm
Diameter (metrisk) Yttre 80 mm
Håller Kolvar upp till 10 till 100 ml
Produkttyp Kork Ring
Form Rund
Kvantitet 1 st
Vikt (metrisk) 30 g