Läs mer
CORM-401, MedChemExpress
Produktkod. 16427047
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Artikelnummer. Kvantitet
16427047 5 mg
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16427047 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY109804
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress CORM-401 is an oxidant-sensitive CO-releasing molecule. CORM-401 induces NO increase in the regulation of endothelial calcium signalling. CORM-401 reduces TNF-α/CHX and H2O2-induced ROS production. CORM-401 uncouples mitochondrial respiration and inhibits glycolysis.
CORM-401 is an oxidant-sensitive CO-releasing molecule. CORM-401 induces NO increase in the regulation of endothelial calcium signalling. CORM-401 reduces TNF-α/CHX and H2O2-induced ROS production. CORM-401 uncouples mitochondrial respiration and inhibits glycolysis.
Spezifikation
Kemiskt namn eller material CORM-401
Fysisk form Solid
CAS 1001015-18-4
Färg Yellow
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H6MnNO6S2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (75.48 mM; Need ultrasonic)
LEDER CN(C1=[S][Mn+](C#O)(C#O)(C#O)(C#O)[S-]1)CC([O-])=O.[H+]
Molekylvikt (g/mol) 331.2
Formel vikt 331.2
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.