Läs mer
Majsolja, MP Biomedicals
Produktkod. 11495522 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 lb.
5 lb.
25 lb.
Förpackningsstorlek:
1lb
25lb
5lb
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11495522 25 lb. 25lb
11475522 1 lb. 1lb
11485522 5 lb. 5lb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495522 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0290141425
Oljesyra: 43-47%; Linolsyra: 39-42%; Palmitinsyra: 7-8%; Stearinsyra: 3-4%, Arachidinsyra: 0,5%; Ca. 7,6 lbs/gal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8001-30-7
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Corn Oil
Kvantitet 25 lb.