Läs mer
Fisherbrand™ Korkringar
Produktkod. 12346447 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
45 mm
85 mm
120 mm
160 mm
200 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
75 mm
115 mm
150 mm
195 mm
240 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
12346447 45 mm 75 mm Varje
12376447 160 mm 195 mm Varje
12366447 120 mm 150 mm Varje
12386447 200 mm 240 mm Varje
12356447 85 mm 115 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12346447
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ring för att stödja kolvarna
Finns i olika diametrar
Specifikationer
För användning med (applikation) Kolvstöd
Kvantitet 1 vardera
Djup (metriskt) 38 mm
Diameter (metrisk) Yttre 75 mm
Produkttyp Korkring
Diameter (metrisk) Inre 45 mm