Specifications
| För användning med (applikation) | Kolvstöd |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Djup (metriskt) | 38 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 195 mm |
| Produkttyp | Korkring |
| Diameter (metrisk) Inre | 160 mm |