Läs mer
Fisherbrand™ Korkringar
Produktkod. p-8013660 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
45 mm
85 mm
120 mm
160 mm
200 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
75 mm
115 mm
150 mm
195 mm
240 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12376447
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ring för att stödja kolvarna
Available in different diameters
Specifikationer
Produkttyp Korkring
För användning med (applikation) Kolvstöd
Kvantitet 1 vardera
Djup (metriskt) 38 mm
Diameter (metrisk) Yttre 195 mm
Diameter (metrisk) Inre 160 mm