Läs mer
Slice™ Hörnavisoleringsblad
Produktkod. 16413629
Change view
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
16413629 Vitt Paket med 4
1 options
Produktkod. 16413629 Leverantör Slice™ Leverantörsnummer 10532
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    349.00 SEK
    317.58 SEK / Paket med 4
    Save 31.42 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Finger-friendly™ bladet skär material effektivt och är säkert att röra vid
  • Kompatibel med Slice hantverksknivar, skalpell och precisionskniv
  • Kompatibla handtag: 10548, 10589, 10580, 10568
  • Säkrare än traditionella blad
  • Finger-friendly™ kanten skär material effektivt
  • Håller upp till 11,2 gånger längre än stålblad
  • Färre bladbyten = färre skador
  • Minskar skador, sänker kostnader
  • Gnistfri, icke-ledande, icke-magnetisk
  • Kemiskt inert, rostar aldrig
  • Fri från olja och smörjmedel
  • Kräver inte kassering av vassa föremål
  • 100% återvinningsbar
  • Bladet är säkert upp till 1600 °C
  • Spetsad spets initierar skärning med svårgenomträngliga material
  • Mittpunkten når hörnen för enkel klippning och trimning
  • 4 enkantade blad per förpackning
  • Specifikationer
    Produkttyp Hörnstrippning
    Längd (engelska) 1,29 tum.
    Längd (metrisk) 32.8 mm
    Material Zirkoniumoxid
    Färg Vitt
    För användning med (applikation) Säker skärning
    Inkluderar 4 enkantade blad per förpackning
    Antal per förpackning 4 Pk.
    Vikt (engelska) 0,03 oz.
    Vikt (metrisk) 0.75 g
    Bredd (engelska) 0,24 tum
    Bredd (metrisk) 6.15 mm