Learn More
Corning™ 0,05 % trypsin/0,53 mM EDTA i HBSS utan kalcium, magnesium eller natriumbikarbonat
Description
Trypsin används för att enzymatiskt frigöra vidhäftande celler från vävnadsodlingsplattor för passage. Tvåvärda katjoner som kalcium och magnesium, som ofta finns i cellodlingsmiljön, hämmar denna verkan. EDTA binder dessa joner och ökar sålunda effektiviteten av trypsin. Denna produkt innehåller trypsin i en koncentration av 0,05 % med 0,53 mM EDTA och innehåller inte natriumbikarbonat.
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | -20 °C |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Dissociationsreagens för cellodling |
| Sterilitet | Sterila |
| Utan tillsatser | Inget kalcium, Inget magnesium, Inget natriumbikarbonat |
| pH | 7 till 7,6 |
| Kvantitet | 6 x 100 ml |