Läs mer
Corning™ 0,05 % trypsin/0,53 mM EDTA i HBSS utan kalcium, magnesium eller natriumbikarbonat
BIOPHARMA
Produktkod. 15323651
Change view
Kvantitet:
6 x 100 ml
6 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15323651 6 x 500 ml Paket med 6
15313651 6 x 100 ml Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15323651 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 25052CV
 Begränsad artikel
I lager
Används för att enzymatiskt frigöra vidhäftande celler från vävnadsodlingsplattor för passage.
Trypsin används för att enzymatiskt frigöra vidhäftande celler från vävnadsodlingsplattor för passage. Tvåvärda katjoner som kalcium och magnesium, som ofta finns i cellodlingsmiljön, hämmar denna verkan. EDTA binder dessa joner och ökar sålunda effektiviteten av trypsin. Denna produkt innehåller trypsin i en koncentration av 0,05 % med 0,53 mM EDTA och innehåller inte natriumbikarbonat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring -20 °C
Form Vätska
Produkttyp Dissociationsreagens för cellodling
Sterilitet Sterila
Utan tillsatser Inget kalcium, Inget magnesium, Inget natriumbikarbonat
pH 7 till 7,6
Kvantitet 6 x 500 ml