Läs mer
Corning™ 0,05 % trypsin/0,53 mM EDTA i HBSS utan kalcium och magnesium
BIOPHARMA
Produktkod. 15303651
Kvantitet:
6 x 100 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 15303651
Brand: Corning™ 25051CI
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för att enzymatiskt frigöra vidhäftande celler från vävnadsodlingsplattor för passage.
  • Innehåller trypsin i en koncentration av 0,05 % med 0,53 mM EDTA och natriumbikarbonat
  • Lågt endotoxininnehåll
  • EDTA ökar effekten av trypsin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring -20 °C
Form Vätska
Produkttyp Dissociationsreagens för cellodling
Sterilitet Sterila
Utan tillsatser Inget kalcium, Inget magnesium
pH 7 till 7,6
Kvantitet 6 x 100 ml