Läs mer
Corning™ 0,25 % trypsin, 0,1 % EDTA i HBSS utan kalcium, magnesium och natriumbikarbonat
BIOPHARMA
Produktkod. 15333651
Change view
Kvantitet:
6 x 100 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15333651 6 x 100 ml Paket med 6
1 options
Produktkod. 15333651 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 25053CI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1275.00 SEK
    411.21 SEK / Paket med 6
    Save 863.79 SEK
    67% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Används för att enzymatiskt frigöra vidhäftande celler från vävnadsodlingsplattor för passage.
  • EDTA ökar effektiviteten av trypsin
  • Tillverkad under branschledande standarder för lågt endotoxininnehåll och överlägsna resultat
  • Analyscertifikat tillgängligt
  • Enzymatiska dissociationsreagenser testade för porcint parvovirus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring -20 °C
Form Vätska
Produkttyp Dissociationsreagens för cellodling
Sterilitet Sterila
Utan tillsatser Inget kalcium, Inget magnesium, Inget natriumbikarbonat
pH 7 till 7,6
Kvantitet 6 x 100 ml