Läs mer
Corning™ 0,25 % trypsin i HBSS utan kalcium och magnesium
Kvantitet:
6 x 100 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | -20 °C |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Dissociationsreagens för cellodling |
| Sterilitet | Sterila |
| Utan tillsatser | Inget kalcium, Inget magnesium |
| pH | 7 till 7,6 |
| Kvantitet | 6 x 100 ml |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .