Läs mer
Corning™ 100L 3D tankliner
Produktkod. 17293584 Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 L
Produktkod. 17293584
Brand: Corning™ 9130025
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Gusseted 100L tankliner eliminerar korskontamination och behovet av att rengöra och validera tankar
Tankliners prissätts och säljs individuellt
  • Förlänger den återanvändbara tankens livslängd
  • Varje påse är bestrålad och individuellt förpackad för att säkerställa sterilitet
Användningsområden:
Biofarmaceutiskt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 L
Material LDPE
Kapacitet (engelska) 0,0264 gal.
För användning med (applikation) Idealisk för biofarmaceutisk tillämpning
Produkttyp Gusseted 3D Tank Liner