Beskrivning
Corning 1536-brunnars mikroplattor är våra mikroplattor med högsta densitet tillgängliga för screening med hög genomströmning. Mikroplattorna överensstämmer med standardmikroplattornas fotavtryck och dimensioner. Dessa mikroplattor erbjuds i solid svart och vit polystyren, med rund eller platt botten, och i svart-klar bottenformat.
- 127μ m filmtjocklek
- 536-brunnars mikroplattor med låg bas, svart/klar eller vit/klarbotten
- Streckkodad
- Anpassade streckkoder tillgängliga för kompatibilitet med Kalypsys-systemet och med UHTS-system
- Låg autofluorescens
- Bred kemikalieresistens inklusive DMSO och alkohol
- Hög mekanisk stabilitet
- Optimerad för planhet och enhetlighet
- Låg dubbelbrytning
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Med streckkod |
| Lock | Utan lock |
| Array | 32 x 48 |
| Bindningstyp | Poly-D-lysin |
| Färg | Svart, Rensa botten |
| För användning med (utrustning) | Automatiserade dispensrar |
| Material | Cyclo olefin copolymer |
| Antal Wells | 1536 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 8μ L |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?