Läs mer
Corning™ 15 ml centrifuglock
BIOPHARMA
Produktkod. 11333785 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11333785 15 ml Paket med 500
1 options
Produktkod. 11333785 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 431471
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
CentriStarTM Cap har en platt topp som är lätt att ta på och av och erbjuder avancerad ergonomi med sina bredare räfflor och rullande kantdesign för enklare grepp.
CentriStarTM Cap har en platt topp som är lätt att ta på och av och erbjuder avancerad ergonomi med sina bredare räfflor och rullande kantdesign för enklare grepp. Denna läckagesäkra design kommer med en revolutionerande pluggfunktion som praktiskt taget eliminerar all läckage när den används under rekommenderade förhållanden. Se vår tekniska informationslista för information om de fysikaliska och kemiska egenskaperna hos Corning centrifugrör av plast samt viktiga förslag för säker användning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 22.6 mm
Produkttyp Centrifugerrörslock
Material HDPE
Färg Orange
Antal per förpackning 100/Pk.
nr per ärende 500/Cs.
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 15 ml
För användning med (utrustning) 15 mL Centrifugerör