Beskrivning
- De Corning engångssnurrflasksystem levereras färdigt att använda med en paddel och integrerad magnet, vilket minskar behovet av tidskrävande montering, rengöring eller återmontering.
- Gjuten av ny polystyren och steril, garanterar varje spinnerflasksystem en ren steril enhet. Inga fler bekymmer med tvättmedelsrester eller kontaminering.
- Paddelns storlek och höjd är optimerade för varje fartygsstorlek. En unik integrerad magnet ger jämn, jämn rotation vid erforderliga hastigheter på långsamma omrörare. Värmeuppbyggnaden i kärlet reduceras med hjälp av en specialdesignad fläns som höjer kärlet från omrörarplattans yta (endast 125 ml och 500 ml kolvar).
Eftermonteringssatser finns tillgängliga för att konvertera äldre återanvändbara spinnerkolvar för att passa nyare dubbellagrade pumphjul.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 0,26 gal. |
| Stängningsfärg | Orange |
| Stängningsmaterial | HDPE |
| Diameter (metrisk) stängning | 54 mm |
| Diameter (metrisk) Inre sidoarm | 3.9 cm |
| Diameter (metrisk) Innerslang | 39 mm |
| Diameter (metrisk) Sidoarmslock | 5.4 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Material | Polystyren |
| För användning med (utrustning) | Corning Mikrobärare |
| Visa mer |