Läs mer
Corning™ 1L och 3L engångsflaskor med spinner i plast
BIOPHARMA
Produktkod. p-3082079 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 L
3 L
Förslutningstyp:
Skruvlock
Ventilerad
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förslutningstyp unitSize
10452425 1 L Skruvlock Paket med 6
10337203 3 L Skruvlock Paket med 4
11309474 1 L Ventilerad Paket med 6
11319474 3 L Ventilerad Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10452425 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3561
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Färdigt att använda systemet levereras med paddel och integrerad magnet, vilket eliminerar behovet av tidskrävande montering eller rengöring och återmontering
  • De Corning engångssnurrflasksystem levereras färdigt att använda med en paddel och integrerad magnet, vilket minskar behovet av tidskrävande montering, rengöring eller återmontering.
  • Gjuten av ny polystyren och steril, garanterar varje spinnerflasksystem en ren steril enhet. Inga fler bekymmer med tvättmedelsrester eller kontaminering.
  • Paddelns storlek och höjd är optimerade för varje fartygsstorlek. En unik integrerad magnet ger jämn, jämn rotation vid erforderliga hastigheter på långsamma omrörare. Värmeuppbyggnaden i kärlet reduceras med hjälp av en specialdesignad fläns som höjer kärlet från omrörarplattans yta (endast 125 ml och 500 ml kolvar).
Eftermonteringssatser finns tillgängliga för att konvertera äldre återanvändbara spinnerkolvar för att passa nyare dubbellagrade pumphjul.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 0,26 gal.
Stängningsfärg Orange
Stängningsmaterial HDPE
Diameter (engelska) Yttre 5,3 tum
Diameter (metrisk) Inre sidoarm 3.9 cm
Diameter (metrisk) Sidoarmslock 5.4 cm
Kapacitet (metrisk) 1 L
Material Polystyren
Höjd (engelska) 9,6 tum
Höjd (metrisk) 24.5 cm
nr per ärende 6/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Sidoarmsvinkel 45°
Sidoarmsöppningar 2
Trådstorlek GL 45
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Skruvlock
Diameter (metrisk) Yttre 137 mm
Stängningsstorlek 38,8 mm (ungefär)