Läs mer
Corning™ 2,5 % trypsin i HBSS utan kalcium, magnesium och fenolrött
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | -20 °C |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Dissociationsreagens för cellodling |
| Sterilitet | Sterila |
| Utan tillsatser | Inget kalcium, Inget magnesium, Utan fenolrött |
| pH | 7 till 7,6 |
| Kvantitet | 6 x 100 ml |