Läs mer
Corning™ Obehandlade 245 mm fyrkantiga bioanalysfat
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10737041 Handla allt Corning Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
245 x 245 x 20 mm
245 x 245 x 25 mm
245 x 245 x 26 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 16
Paket med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) unitSize
10737041 245 x 245 x 25 mm Paket med 16
10002611 245 x 245 x 26 mm Paket med 16
10643053 245 x 245 x 20 mm Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10737041 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 431111
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad med en generös tillväxtyta på 500 cm 2 för att möjliggöra större analyser och bättre total användning av utrymmet i inkubatorer. Corning™ Obehandlade 245 mm fyrkantiga bioanalysskålar med låg profil ger ett överlägset alternativ för applikationer där cellfästning inte är önskvärd.
Förbättra effektiviteten av mikrobiella analyser inklusive biblioteksreplikation, koloniplockning och placklyftstudier.
  • Fat i polystyren har staplingspärlor för stabil stapling
  • Kompatibel med olika automatiserade koloniplocknings- och gallerrobotar
  • Levereras med ventilerat lock för att ge konsekvent gasutbyte
  • Steril, certifierad icke-pyrogen
  • Patenterad (US patent nr. 5 856 176) design möjliggör enklare hantering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Klart
Förslutning ingår Förslutning ingår
Stängningsmaterial Polystyren
Bottenform Fyrkantig
Kapacitet (metrisk) 150 ml (tja)
Färg Klart
Kulturområde 500 sq. cm
Disponibel Engångsbruk
Material Polystyren
Form Fyrkantig
Sterilitet Sterila
Typ Cellodlingsskål
Inkluderar Lid, Handles
Mått (L x B) 245 x 245 mm
Mått (L x B x H) 245 x 245 x 25 mm
Längd (metrisk) 245 mm
Bredd (metrisk) 245 mm
Höjd (metrisk) 25 mm
Djup (metriskt) inuti 18 mm