Läs mer
Corning™ Obehandlade 245 mm fyrkantiga bioanalysfat
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-88159 Handla allt Corning Produkter
Mått (L x B x H):
245 x 245 x 20 mm
245 x 245 x 25 mm
245 x 245 x 26 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 16
Paket med 20
Produktkod. 10002611
Brand: Corning™ 431272
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad med en generös tillväxtyta på 500 cm 2 för att möjliggöra större analyser och bättre total användning av utrymmet i inkubatorer. Corning™ Obehandlade 245 mm fyrkantiga bioanalysskålar med låg profil ger ett överlägset alternativ för applikationer där cellfästning inte är önskvärd.
Förbättra effektiviteten av mikrobiella analyser inklusive biblioteksreplikation, koloniplockning och placklyftstudier.
  • Fat i polystyren har staplingspärlor för stabil stapling
  • Kompatibel med olika automatiserade koloniplocknings- och gallerrobotar
  • Levereras med ventilerat lock för att ge konsekvent gasutbyte
  • Steril, certifierad icke-pyrogen
  • Patenterad (US patent nr. 5 856 176) design möjliggör enklare hantering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Klart
Förslutning ingår Förslutning ingår
Stängningsmaterial Polystyren
Bottenform Fyrkantig
Kapacitet (metrisk) 150 ml (tja)
Färg Klart
Kulturområde 500 sq. cm
Disponibel Engångsbruk
Material Polystyren
Form Fyrkantig
Sterilitet Sterila
Typ Cellodlingsskål
Inkluderar Lid, Without Handles
Mått (L x B) 245 x 245 mm
Mått (L x B x H) 245 x 245 x 26 mm
Längd (metrisk) 245 mm
Bredd (metrisk) 245 mm
Höjd (metrisk) 25 mm
Djup (metriskt) inuti 18 mm