Läs mer
Corning™ 33 mm lock
BIOPHARMA
Produktkod. 11383605 Handla allt Corning Produkter
Change view
Diameter (metrisk) yttre hals:
3.3 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Diameter (metrisk) yttre hals Förpackningsstorlek
11383605 3.3 cm Paket med 6
1 options
Produktkod. 11383605 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3968
Beräknad leverans: 01-03-2027
Solid eller ventilerad
(Detta är den föreslagna ersättningen för 3280)
  • 33 mm gängad kåpa
  • Ventilerad lock har 0,2μ m porer icke-vätbart (hydrofobt) membran förseglat direkt på locket
  • Tillåter gasutbyte samtidigt som risken för kontaminering minimeras
  • Steriliserad med gammabestrålning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Orange
Beskrivning Stil: Ventilerad
Diameter (metrisk) yttre hals 3.3 cm
Material HDPE
För användning med (utrustning) Kolvar
Inkluderar 0,2 μm por icke-vätbart (hydrofobt) membran
nr per ärende 6/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Produkttyp Lock
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Skruvlock