Läs mer
Corning™ Universell CellSTACK™ Kepsar
BIOPHARMA
Produktkod. 10211303 Handla allt Corning Produkter
Change view
Stängningsstorlek:
33 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
10211303 33 mm Paket med 4
1 options
Produktkod. 10211303 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3334
Beräknad leverans: 18-03-2027
För påfyllning, ventilering och manipulation
  • 33 mm gängad kåpa
  • Solid lock används i slutna system eller applikationer där ventilation inte är nödvändig
  • Steriliserad med gammabestrålning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Orange
Stängningsmaterial HDPE
Färg Orange
Material HDPE
Inkluderar Manlig MPC Polykarbonat, 0,25 tum. ID-koppling och hona MPC Ändlock av polykarbonat
nr per ärende 4/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Produkttyp Keps, fyllning
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Skruvlock
Stängningsstorlek 33 mm