Läs mer
Corning™ 36L återanvändbar glasspinnkolv med 100 mm platt mittlock och 6 vertikala sidoarmar
Handla allt Corning Produkter
:
36 L; 100 mm
Beskrivning
- Kan användas med direktdriven motor eller magnetiskt driven skovelenhet
- Sidobafflar förbättrar luftning och omrörning av kolvens innehåll
- Proprietär“ sträcka” impellerdesign säkerställer optimal omrörning
- 4, 45 mm vertikala sidoarmar tillåter användning med sidoarmssonder och beslag
- Kärlen är borosilikatglas. Övriga delar är gjorda av material som kan rengöras och steriliseras för att minimera risken för cytotoxicitet.
- Konsekventa förhållande mellan höjd och bredd för större förutsägbarhet i uppskalning över hela utbudet av fartygsstorlekar
Reservdelar för sidoarmsbeslag, se Kat. nr. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR och 1395LTMC
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Yttre | 16 tum |
| Diameter (metrisk) Center Cap | 10 cm |
| Diameter (metrisk) Mitthals | 100 mm |
| Diameter (metrisk) Inre sidoarm | 2.9 cm |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 10 cm |
| Diameter (metrisk) sidoarm | 4.5 cm |
| Diameter (metrisk) Sidoarmslock | 4.5 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 36 L |
| Material | Borsilikatglas |
| För användning med (utrustning) | Direktdriven motor eller magnetiskt driven skovelenhet |
| Visa mer |